Divinylbenzene (mixture of isomers) stabilizovaný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
Synonyms:
DVB, Divinylbenzene
Stabilization:
Stabilised with 4-tert-butylpyrocatechol (TBC)
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03598.0250
8.03598.1000
8.03598.0250EA
1310
CZK
8.03598.0250
8.03598.1000
Divinylbenzene (mixture of isomers) stabilizovaný, Sigma-Aldrich®
Divinylbenzene (mixture of isomers)
Vzorec:
C₁₀H₁₀ MW: 130,19 g/mol Bod varu: 195 °C (1013 hPa) Hustota: 0,91 g/cm3 (20 °C) Bod vzplanutí: 77 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD01778656 CAS číslo: 1321-74-0 EINECS: 215-325-5 UN: 3082 ADR: 9,III |
Výsledky specifikačního testu
Assay isomers (GC, area%) | 60.0 - 65.0 % (a/a) |
Density (d 20 °C/ 4 °C) | 0.913 - 0.916 |
Assay isomers ethylvinyl benzol (GC, area%) | 34.0 - 39.0 % (a/a) |
Identity (IR) | passes test |
The material is stabilised with 4-tert-Butylpyrocatechol. At time of analytical testing a content of >300 ppm stabiliser was determined. | 0.9 hPa (20 °C) |
Flash Point | 77 °C |
Explosion Limit | 1.1 - 6.2 %(V) |
Density | 0.91 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 470 °C |
Synonyms | DVB |
Hill Formula | C10H10 |