Tisk…
Diallylamine
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03521.0250 8.03521.1000
8.03521.0250EA 1750 CZK
8.03521.0250 8.03521.1000
Diallylamine
Diallylamine
Vzorec: C₆H₁₁N
MW: 97.16
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008642
CAS číslo: 124-02-7
EINECS: 204-671-2
UN: 2359
ADR: 3 (6.1, 8) II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 86 g/l (20 °C)
Melting Point -88 °C
Molar Mass 97.15 g/mol
Boiling Point 111 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 24.2 hPa (20 °C)
Flash Point 11 °C
Refractive Index 1.4405 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.93 - 14.2 %(V)
Density 0.79 g/cm3 (20 °C)
pH 11.5 (9.7 g/l, H2O)
Ignition Point 273 °C