Tisk…

Cysteaminium chloride for synthesis, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování


M-Clarity™ quality level = MQ200

8.02835.0025 8.02835.0100
8.02835.0025EA 1320 CZK
8.02835.0025 8.02835.0100
Cysteaminium chloride for synthesis, Sigma-Aldrich®
Cysteaminium chloride
Vzorec: C₂H₇NS·HCl
Bod tání: 67…71 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00012904
CAS číslo: 156-57-0
EINECS: 205-858-1

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Assay (iodometric) ≥ 97.0 %
Melting range (lower value) ≥ 61 °C
Melting range (upper value) ≤ 67 °C
Identity (IR) passes test

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR