Cystamine dihydrochloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02834.0025
8.02834.0100
8.02834.0025EA
1810
CZK
8.02834.0025
8.02834.0100
Cystamine dihydrochloride, Sigma-Aldrich®
Cystamine dihydrochloride
Vzorec:
C₄H₁₂N₂S₂·2HCl MW: 225,20 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00012905 CAS číslo: 56-17-7 EINECS: 200-260-7 |
Výsledky specifikačního testu
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | 218 - 221 °C |
Molar Mass | 225.19 g/mol |
Synonyms | Cystamine dihydrochloride |
Hill Formula | C4H14Cl2N2S2 |
Chemical Formula | [H2NCH2CH2SSCH2CH2NH2] * 2 HCl |