Ammonium sulphite 35% vodný roztok, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01221.1000
8.01221.2500
8.01221.1000EA
918
CZK
8.01221.1000
8.01221.2500
Ammonium sulphite 35% vodný roztok, Sigma-Aldrich®
Ammonium sulphite
Vzorec:
H₈N₂O₃S Storage Temperature: Ambient |
CAS číslo:
10196-04-0 EINECS: 233-484-9 |
Výsledky specifikačního testu
Solubility | (20°C) Soluble |
Melting Point | 4 - 8 °C |
Boiling Point | 101 °C |
Density | 1.19 g/cm3 (20 °C) |
pH | 7.5 - 7.6 (H2O, 20 °C) |
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)