Tisk…
Acryloyl chloride stabilizovaný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Stabilization: Stabilised with phenothiazine
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00826.0100 8.00826.0500
8.00826.0100EA 3440 CZK
8.00826.0100 8.00826.0500
Acryloyl chloride stabilizovaný, Sigma-Aldrich®
Acryloyl chloride
Vzorec: C₃H₃ClO
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000731
CAS číslo: 814-68-6
EINECS: 212-399-0
UN: 3488
ADR: 6.1 (3, 8),I
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) (decomposition)
Molar Mass 90.5 g/mol
Boiling Point 74 - 76 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 106.6 hPa (20 °C)
Flash Point -4 °C
Refractive Index 1.435 (20 °C, 589 nm)
Density 1.12 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) acidic