Tisk…
1,2,3,6-Tetrahydrophthalic anhydride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: 4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic anhydride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00742.0100 8.00742.1000
8.00742.0100EA 834 CZK
8.00742.0100 8.00742.1000
1,2,3,6-Tetrahydrophthalic anhydride, Sigma-Aldrich®
1,2,3,6-Tetrahydrophthalic anhydride
Vzorec: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 85-43-8
EINECS: 201-605-4
UN: 2698
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 10 g/l (20 °C)
Melting Point 103 °C
Molar Mass 152.14 g/mol
Boiling Point 195 °C (67 hPa)
Vapor Pressure 0.013 hPa (20 °C)
Flash Point 156 °C
Density 1.375 g/cm3 (20 °C)
pH 2.1 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 400 °C