Tisk…
2-Hydroxypropyl methacrylate (mixture of isomers) ≥97% stabilizovaný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Stabilization: Stabilised with hydroquinone monomethyl ether (4-methoxyphenol, MEHQ)
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00610.0250 8.00610.1000
8.00610.0250EA 1330 CZK
8.00610.0250 8.00610.1000
2-Hydroxypropyl methacrylate (mixture of isomers) ≥97% stabilizovaný, Sigma-Aldrich®
2-Hydroxypropyl methacrylate (mixture of isomers)
Vzorec: C₇H₁₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004536
CAS číslo: 27813-02-1
EINECS: 248-666-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay isomers (GC, area%) ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C) 1.027 - 1.030
Identity (IR) passes test