Tisk…
Chlorid hlinitý for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Aluminum chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01081.0100 8.01081.0500 8.01081.1000
8.01081.0100EA 919 CZK
8.01081.0100 8.01081.0500 8.01081.1000
Chlorid hlinitý for synthesis, Sigma-Aldrich®
Chlorid hlinitý
Vzorec: AlCl₃
Bod varu: 180 °C (1013 hPa)
Bod tání: 180…181 °C
Hustota: liquid 1,31 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003422
CAS číslo: 7446-70-0
EINECS: 231-208-1
UN: 1726
ADR: 8,II
Merck Index: 13,00335
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 450 g/l (20 °C) (decomposition)
Melting Point 180 - 181 °C (sublimed)
Molar Mass 133.34 g/mol
Bulk Density 1200 kg/m3
Vapor Pressure 1 hPa (20 °C)
Density 2.44 g/cm3 (20 °C)
pH 2.4 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive material