Chlorid hlinitý, anhydrous 99%, granular
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Aluminum chloride
A11892.0B
A11892.30
A11892.0E
A11892.0BEA
1560
CZK
A11892.0B
A11892.30
A11892.0E
Chlorid hlinitý, anhydrous 99%, granular
Chlorid hlinitý
Purity: 99%
CAS No.: 7446-70-0
Molecular Formula: AlCl3
Formula Weight: 133.34
Odour: Pungent
pH: 2,4
Melting Point: 190° subl.
Merck Reference: 14,337
UN No.: 1726
MDL No.: MFCD00003422
Vzorec:
AlCl₃ Bod varu: 180 °C (1013 hPa) Bod tání: 190 °C (subl.) Hustota: 2,44 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003422 CAS číslo: 7446-70-0 EINECS: 231-208-1 UN: 1726 ADR: 8,II Merck Index: 14,337 |