Tisk…
Chlorid hlinitý, anhydrous 99.999% (trace metals basis), powder p.a.
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Aluminum chloride
364810200 364810100 364811000
ACRO364810200EA 6660 CZK
ACRO364810200 ACRO364810100 ACRO364811000
Chlorid hlinitý, anhydrous 99.999% (trace metals basis), powder p.a.
Aluminium chloride
Vzorec: AlCl₃
MW: 133,34 g/mol
Bod varu: 180 °C (1013 hPa)
Bod tání: 194 °C
Hustota: 2,44 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003422
CAS číslo: 7446-70-0
EINECS: 231-208-1
UN: 1726
ADR: 8,II
Merck Index: 13,00335
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder
Total trace metal impurities ≤0.001 %
Iron (Fe) ≤5 ppm