Tisk…
Chlorid hlinitý, anhydrous 98.5%, powder, extra pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
217460050 217461000 217465000
ACRO217460050EA 1090 CZK
ACRO217460050 ACRO217461000 ACRO217465000
Chlorid hlinitý, anhydrous 98.5%, powder, extra pure
Chlorid hlinitý
Vzorec: AlCl₃
Bod varu: 180 °C (1013 hPa)
Bod tání: 194 °C
Hustota: 2,44 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003422
CAS číslo: 7446-70-0
EINECS: 231-208-1
UN: 1726
ADR: 8,II
Merck Index: 13,00335
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow to grey Powder
Titration Argentometric ≥98.0 %
Aluminium (Al) ≤150 ppm (free Al)
Chromium (Cr) ≤10 ppm
Copper (Cu) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤100 ppm
Nickel (Ni) ≤20 ppm
Zinc (Zn) ≤30 ppm
Insoluble matter ≤0.2 % (in water)