Tisk…
3-Fluoroisonicotinic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Fluoropyridine-4-carboxylic acid
L20042.03 L20042.06
L20042.03EA 951 CZK
L20042.03 L20042.06
3-Fluoroisonicotinic acid ≥97%
3-Fluoroisonicotinic acid
Purity: 97% CAS No.: 393-53-3 Molecular Formula: C6H4FNO2 Formula Weight: 141.10 Melting Point: 251-254° dec. Beilstein Reference: 383678
Vzorec: C₆H₄FNO₂
MW: 141,1 g/mol
Bod tání: 251…254 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03789251
CAS číslo: 393-53-3