Tisk…
Chlorid hlinitý, anhydrous 99%, granule, extra pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
195780010 195785000
ACRO195780010EA 1760 CZK
ACRO195780010 ACRO195785000
Chlorid hlinitý, anhydrous 99%, granule, extra pure
Chlorid hlinitý
Vzorec: AlCl₃
Bod varu: 180 °C (1013 hPa)
Bod tání: 194 °C
Hustota: 2,44 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003422
CAS číslo: 7446-70-0
EINECS: 231-208-1
UN: 1726
ADR: 8,II
Merck Index: 13,00335
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow to grey Granules
Titration Argentometric ≥98.5 %
Aluminium (Al) ≤150 ppm (free Al)
Chromium (Cr) ≤10 ppm
Copper (Cu) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤100 ppm
Nickel (Ni) ≤20 ppm
Zinc (Zn) ≤30 ppm
Insoluble matter ≤0.2 % (in water)