Tisk…
(S)-(-)-Hydroxypyrrolidine 99%, ee 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
L19498.03 L19498.06
L19498.03EA 4530 CZK
L19498.03 L19498.06
(S)-(-)-Hydroxypyrrolidine 99%, ee 99%
(S)-(-)-Hydroxypyrrolidine
Purity: 99% CAS No.: 100243-39-8 Molecular Formula: C4H9NO Formula Weight: 87.12 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4900 Melting Point: 15° Boiling Point: 108-110°/8mm Beilstein Reference: 4652606 Optical Rotation: -6.5° (c=3.5 in methanol) MDL No.: MFCD00192426
Vzorec: C₄H₉NO
Bod varu: 108…110 °C (8 mmHg)
Bod tání: 15 °C
Hustota: 1,048
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00192426
CAS číslo: 100243-39-8