Tisk…
Methyl-5-methylnicotinate ≥94%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 5-methylnicotinate
L16371.03 L16371.06
L16371.03EA 1600 CZK
L16371.03 L16371.06
Methyl-5-methylnicotinate ≥94%
Methyl-5-methylnicotinate
Purity: 94% CAS No.: 29681-45-6 Molecular Formula: C8H9NO2 Formula Weight: 151.17 Melting Point: 42-46° Boiling Point: 90°/3mm MDL No.: MFCD01075739
Vzorec: C₈H₉NO₂
MW: 151,16 g/mol
Bod varu: 90 °C (3 mmHg)
Bod tání: 42…46 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01075739
CAS číslo: 29681-45-6