Tributyl phosphite ≥94%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Tri-n-butylphosphite
L14307.AE
L14307.AP
L14307.AEEA
1620
CZK
L14307.AE
L14307.AP
Tributyl phosphite ≥94%
Tributyl phosphite
Purity: 94%
CAS No.: 102-85-2
Molecular Formula: C12H27O3P
Formula Weight: 250.32
Flash Point: 82°(179°F)
Refractive Index: 1.4320
Melting Point: -80°
Boiling Point: 125-128°/10mm
Beilstein Reference: 1703866
MDL No.: MFCD00009437
Vzorec:
C₁₂H₂₇O₃P Bod varu: 125…128 °C (10 mmHg) Bod tání: –80 °C Hustota: 0,915 Bod vzplanutí: 82 °C (179 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009437 CAS číslo: 102-85-2 EINECS: 203-061-3 |