Tisk…

4-Methyl-3-nitrobenzaldehyde ≥98%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

L13454.03 L13454.06 L13454.14
L13454.03EA 1100 CZK
L13454.03 L13454.06 L13454.14
4-Methyl-3-nitrobenzaldehyde ≥98%
4-Methyl-3-nitrobenzaldehyde

Purity: 98% CAS No.: 31680-07-6 Molecular Formula: C8H7NO3 Formula Weight: 165.15 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 44-48° Beilstein Reference: 1637706 MDL No.: MFCD00017011

Vzorec: C₈H₇NO₃
MW: 165.15
Bod tání: 44…48 °C
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00017011
CAS číslo: 31680-07-6
EINECS: 250-760-4

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR