1,4-Butandiol-diglycidylether 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L12632.09
L12632.18
L12632.09EA
2060
CZK
L12632.09
L12632.18
1,4-Butandiol-diglycidylether 96%
1,4-Butandiol-diglycidylether
Purity: 96%
CAS No.: 2425-79-8
Molecular Formula: C10H18O4
Formula Weight: 202.25
Flash Point: 140°(284°F)
Refractive Index: 1.4550
Boiling Point: 157-158°/11mm
Beilstein Reference: 115238
MDL No.: MFCD00005146
Vzorec:
C₁₀H₁₈O₄ Bod varu: 157…158 °C (11 mmHg) Hustota: 1,049 Bod vzplanutí: 140 °C (284 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005146 CAS číslo: 2425-79-8 EINECS: 219-371-7 |