Tisk…
Methyl-2-methylnicotinate ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: methyl 2-methylpyridine-3-carboxylate, Methyl 2-methylnicotinate
L09074.06 L09074.14
L09074.06EA 2650 CZK
L09074.06 L09074.14
Methyl-2-methylnicotinate ≥97%
Methyl-2-methylnicotinate
Purity: 97% CAS No.: 65719-09-7 Molecular Formula: C8H9NO2 Formula Weight: 151.17 Refractive Index: 1.5165 Boiling Point: 102-104°/10mm MDL No.: MFCD00051961
Vzorec: C₈H₉NO₂
Bod varu: 102…104 °C (10 mmHg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051961
CAS číslo: 65719-09-7