(±)-Epoxystyrene ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L07821.22
L07821.36
L07821.22EA
889
CZK
L07821.22
L07821.36
(±)-Epoxystyrene ≥98%
(±)-Epoxystyrene
Purity: 98+%
CAS No.: 96-09-3
Molecular Formula: C8H8O
Formula Weight: 120.15
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 74°(165°F)
Refractive Index: 1.5350
Melting Point: -37°
Boiling Point: 193-196°
Beilstein Reference: 108582
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00005121
Vzorec:
C₈H₈O Bod varu: 193…196 °C Bod tání: –37 °C Hustota: 1,053 Bod vzplanutí: 74 °C (165 °F) |
MDL Number:
MFCD00005121 CAS číslo: 96-09-3 EINECS: 202-476-7 UN: 2810 ADR: 6.1,III |