1,2-Epoxyoctadecane tech. 85%, technická kvalita
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L07622.14
L07622.22
L07622.14EA
1360
CZK
L07622.14
L07622.22
1,2-Epoxyoctadecane tech. 85%, technická kvalita
1,2-Epoxyoctadecane
Purity: 85%
CAS No.: 7390-81-0
Molecular Formula: C18H36O
Formula Weight: 268.49
Flash Point: 176°(348°F)
Melting Point: 30-35°
Boiling Point: 146-148°/1mm
Beilstein Reference: 115434
MDL No.: MFCD00005152
Vzorec:
C₁₈H₃₆O Bod varu: 146…148 °C (1 mmHg) Bod tání: 30…35 °C Bod vzplanutí: 176 °C (348 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005152 CAS číslo: 7390-81-0 EINECS: 230-977-0 |