Tisk…
3-Hydroxypicolinic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Hydroxypyridine-2-carboxylic acid
L07489.06 L07489.03
L07489.06EA 3950 CZK
L07489.06 L07489.03
3-Hydroxypicolinic acid ≥98%
3-Hydroxypicolinic acid
Purity: 98% CAS No.: 874-24-8 Molecular Formula: C6H5NO3 Formula Weight: 139.11 Melting Point: ca 214° dec. Beilstein Reference: 118954
Vzorec: C₆H₅NO₃
MW: 139,11 g/mol
Bod tání: ∼ 214 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006294
CAS číslo: 874-24-8
EINECS: 212-859-0