Tisk…
1,2-Epoxydecane ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
L07289.06 L07289.14
L07289.06EA 941 CZK
L07289.06 L07289.14
1,2-Epoxydecane ≥97%
1,2-Epoxydecane
Purity: 97% CAS No.: 2404-44-6 Molecular Formula: C10H20O Formula Weight: 156.27 Flash Point: 78°(172°F) Refractive Index: 1.4290 Boiling Point: 92-93°/14mm Beilstein Reference: 104132 MDL No.: MFCD00005158
Vzorec: C₁₀H₂₀O
MW: 156.27
Bod varu: 92…93 °C (14 mmHg)
Hustota: 0.840
Bod vzplanutí: 78 °C (172 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005158
CAS číslo: 2404-44-6
EINECS: 219-295-4