3-Methyl-4-phenyl-1H-pyrazole ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
L07250.03
L07250.06
L07250.03EA
1710
CZK
L07250.03
L07250.06
3-Methyl-4-phenyl-1H-pyrazole ≥98%
3-Methyl-4-phenyl-1H-pyrazole
Purity: 98%
CAS No.: 13788-84-6
Molecular Formula: C10H10N2
Formula Weight: 158.20
Melting Point: 140-144°
Beilstein Reference: 3330
Vzorec:
C₁₀H₁₀N₂ Bod tání: 140…144 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00051752 CAS číslo: 13788-84-6 |