Tisk…
Dichlorodiethylsilane 94%, rods
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L03239.09 L03239.18
L03239.09EA 1360 CZK
L03239.09 L03239.18
Dichlorodiethylsilane 94%, rods
Dichlorodiethylsilane
Purity: 94% CAS No.: 1719-53-5 Molecular Formula: C4H10Cl2Si Formula Weight: 157.12 Flash Point: 28°(82°F) Refractive Index: 1.4310 Odour: Acrid Melting Point: -97° Boiling Point: 129-131° Beilstein Reference: 605313 UN No.: 1767 MDL No.: MFCD00000493
Vzorec: C₄H₁₀Cl₂Si
Bod varu: 129…131 °C
Bod tání: –97 °C
Hustota: 1,055
Bod vzplanutí: 28 °C (82 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000493
CAS číslo: 1719-53-5
EINECS: 217-005-0
UN: 1767
ADR: 8,II