Tisk…
1-Butyl-2-urea 96%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: n-Butylurea
L02854.22 L02854.36
L02854.22EA 5290 CZK
L02854.22 L02854.36
1-Butyl-2-urea 96%
1-Butyl-2-urea
Purity: 96% CAS No.: 592-31-4 Molecular Formula: CH3(CH2)3NHCONH2 Formula Weight: 116.16 Melting Point: 92-96° Beilstein Reference: 1744775
Vzorec: C₅H₁₂N₂O
MW: 116,16 g/mol
Bod tání: 92…96 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007956
CAS číslo: 592-31-4
EINECS: 209-748-4