3,4-Dihydro-2H-pyran ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
L02731.AC
L02731.AE
L02731.AP
L02731.ACEA
913
CZK
L02731.AC
L02731.AE
L02731.AP
3,4-Dihydro-2H-pyran ≥99%
3,4-Dihydro-2H-pyran
Purity: 99%
CAS No.: 110-87-2
Molecular Formula: C5H8O
Formula Weight: 84.12
Flash Point: -15°(5°F)
Refractive Index: 1.4420
Odour: Unpleasant
pH: 7.0
Melting Point: -70°
Boiling Point: 85-86°
Beilstein Reference: 103493
UN No.: 2376
MDL No.: MFCD00006558
Vzorec:
C₅H₈O MW: 84,12 g/mol Bod varu: 85…86 °C Bod tání: –70 °C Hustota: 0,926 Bod vzplanutí: –15 °C (5 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006558 CAS číslo: 110-87-2 EINECS: 203-810-4 UN: 2376 ADR: 3,II |