N,N-Dimethylacetamide dimethyl acetal tech. 90% stabilizovaný, technická kvalita
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Stabilization:
Stabilised with methanol 5-10%
Purity: 90%
CAS No.: 18871-66-4
Molecular Formula: C6H15NO2
Formula Weight: 133.19
Flash Point: 8°(46°F)
Refractive Index: 1.4120
Boiling Point: 118-120°
Beilstein Reference: 1420865
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00008476
Vzorec:
C₆H₁₅NO₂ Bod varu: 118…120 °C Hustota: 0,911 Bod vzplanutí: 8 °C (46 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008476 CAS číslo: 18871-66-4 EINECS: 242-641-0 UN: 1993 ADR: 3,II |