Tisk…
N-tert-Butylbenzylamine 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: N-Benzyl-tert-butylamine, N-Benzyl-2-methylpropan-2-amine
L01146.14 L01146.22
L01146.14EA 2040 CZK
L01146.14 L01146.22
N-tert-Butylbenzylamine 96%
N-tert-Butylbenzylamine
Purity: 96% CAS No.: 3378-72-1 Molecular Formula: C11H17N Formula Weight: 163.27 Flash Point: 88°(190°F) Refractive Index: 1.4970 Melting Point: -30° to -25° Boiling Point: 218-220° Beilstein Reference: 507464 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00008798
Vzorec: C₁₁H₁₇N
MW: 163.26
Bod varu: 218…220 °C
Bod tání: –30 °C…–25 °C
Hustota: 0.899
Bod vzplanutí: 88 °C (190 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008798
CAS číslo: 3378-72-1
EINECS: 222-179-6
UN: 2735
ADR: 8 III