(Triisopropylsilyl)acetylene ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Ethynyltriisopropylsilane
H53405.06
H53405.14
H53405.06EA
3330
CZK
H53405.06
H53405.14
(Triisopropylsilyl)acetylene ≥97%
(Triisopropylsilyl)acetylene
Purity: 97%
CAS No.: 89343-06-6
Molecular Formula: C11H22Si
Formula Weight: 182.38
Flash Point: 56°(133°F)
Refractive Index: 1.4527
Boiling Point: 50-52°/0.6mm
Beilstein Reference: 3536241
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00075452
Vzorec:
C₁₁H₂₂Si MW: 182,38 g/mol Bod varu: 50…52 °C (0,6 mmHg) Hustota: 0,813 Bod vzplanutí: 56 °C (133 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00075452 CAS číslo: 89343-06-6 ADR: 3,III |