1-Iodo-2-(trimethylsilyl)acetylene ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
(Iodoethynyl)trimethylsilane
H53375.03
H53375.06
H53375.14
H53375.03EA
1550
CZK
H53375.03
H53375.06
H53375.14
1-Iodo-2-(trimethylsilyl)acetylene ≥97%
1-Iodo-2-(trimethylsilyl)acetylene
Purity: 97%
CAS No.: 18163-47-8
Molecular Formula: C5H9ISi
Formula Weight: 224.12
Flash Point: 48°(118°F)
Refractive Index: 1.5110
Boiling Point: 130°
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00274201
Vzorec:
C₅H₉ISi Bod varu: 130 °C Hustota: 1,46 Bod vzplanutí: 48 °C (118 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00274201 CAS číslo: 18163-47-8 ADR: 3,III |