5-Chloro-2-pyridineboronic acid 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H52515.MD
H52515.03
H52515.MDEA
2110
CZK
H52515.MD
H52515.03
5-Chloro-2-pyridineboronic acid 95%
5-Chloro-2-pyridineboronic acid
Purity: 95%
CAS No.: 652148-91-9
Molecular Formula: C5H5BClNO2
Formula Weight: 157.37
MDL No.: MFCD07368862
Vzorec:
C₅H₅BClNO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07368862 CAS číslo: 652148-91-9 |