Tisk…
Ethyl-2-bromonicotinate 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H52335.MD H52335.03
H52335.MDEA 3220 CZK
H52335.MD H52335.03
Ethyl-2-bromonicotinate 96%
Purity: 96% CAS No.: 53087-78-8 Molecular Formula: C8H8BrNO2 Formula Weight: 230.07 MDL No.: MFCD04113825
Vzorec: C₈H₈BrNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11506200
CAS číslo: 53087-78-8