Tisk…
4-Chloropicolinic acid ≥94%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H32301.03 H32301.09
H32301.03EA 1790 CZK
H32301.03 H32301.09
4-Chloropicolinic acid ≥94%
4-Chloropicolinic acid
Purity: 94% CAS No.: 5470-22-4 Molecular Formula: C6H4ClNO2 Formula Weight: 157.56 Melting Point: ca 180° dec. MDL No.: MFCD00191400
Vzorec: C₆H₄ClNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00191400
CAS číslo: 5470-22-4