Tisk…
3-Aminoisonicotinic acid 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 3-Aminoisonicotinic Acid, 3-Aminopyridine-4-carboxylic acid
H28714.06 H28714.03
H28714.06EA 22820 CZK
H28714.06 H28714.03
3-Aminoisonicotinic acid 95%
3-Aminoisonicotinic acid
Purity: 95% CAS No.: 7579-20-6 Molecular Formula: C6H6N2O2 Formula Weight: 138.13 Melting Point: ca 280° dec. MDL No.: MFCD00137840
Vzorec: C₆H₆N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00137840
CAS číslo: 7579-20-6