Tisk…
2,6-Dichloro-3-pyridineboronic acid 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H27406.MD H27406.03
H27406.MDEA 2780 CZK
H27406.MD H27406.03
2,6-Dichloro-3-pyridineboronic acid 95%
2,6-Dichloro-3-pyridineboronic acid
Purity: 95% CAS No.: 148493-34-9 Molecular Formula: C5H4BCl2NO2 Formula Weight: 191.81 MDL No.: MFCD03094989
Vzorec: C₅H₄BCl₂NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094989
CAS číslo: 148493-34-9