Tisk…
(±)-4-Chlorostyrene oxide ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2-(4-Chlorophenyl)oxirane
H26516.06 H26516.14
H26516.06EA 3000 CZK
H26516.06 H26516.14
(±)-4-Chlorostyrene oxide ≥98%
(±)-4-Chlorostyrene oxide
Purity: 98% CAS No.: 2788-86-5 Molecular Formula: C8H7ClO Formula Weight: 154.59 Flash Point: 100°(212°F) Refractive Index: 1.5520 Boiling Point: 230° MDL No.: MFCD00956179
Vzorec: C₈H₇ClO
MW: 154.6
Bod varu: 230 °C
Hustota: 1.283
Bod vzplanutí: >100 °C (212 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00956179
CAS číslo: 2788-86-5