Tisk…
Bromid thalný ≥99.999% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
11841.14 11841.22
11841.14EA 5500 CZK
11841.14 11841.22
Bromid thalný ≥99.999% (metals basis)
Bromid thalný
Purity: 99.999% CAS No.: 7789-40-4 Molecular Formula: TlBr Formula Weight: 284.28 Physical Form: Powder Density: 7.5 Melting Point: ca 460° Solubility: Practically insoluble in water Merck Reference: 14,9258 UN No.: 1707 MDL No.: MFCD00011273
Vzorec: BrTl
Bod varu: 815 °C (1013 hPa)
Bod tání: ∼460 °C
Hustota: 7,5
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011273
CAS číslo: 7789-40-4
EINECS: 232-163-0
UN: 1707
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,9258