Diethyl phenylphosphonite ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
B24836.06
B24836.14
B24836.22
B24836.06EA
4290
CZK
B24836.06
B24836.14
B24836.22
Diethyl phenylphosphonite ≥98%
Diethyl phenylphosphonite
Purity: 98%
CAS No.: 1638-86-4
Molecular Formula: (CH3CH2O)2P(C6H5)
Formula Weight: 198.20
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Vzorec:
C₁₀H₁₅O₂P Bod varu: 64 °C (0,7 mmHg) Hustota: 1,032 Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) |
MDL Number:
MFCD00009086 CAS číslo: 1638-86-4 EINECS: 216-676-7 |