Tisk…
Aminoguanidinium hydrogen carbonate ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
B24696.0E B24696.22 B24696.36
B24696.0EEA 6420 CZK
B24696.0E B24696.22 B24696.36
Aminoguanidinium hydrogen carbonate ≥98%
Aminoguanidinium hydrogen carbonate
Purity: 98+% CAS No.: 2582-30-1 Molecular Formula: CH6N4.H2CO3 Formula Weight: 136.11 Melting Point: ca 170° dec. Beilstein Reference: 3569869 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00012949
Vzorec: C₂H₈N₄O₃
Bod tání: ∼ 170 °C (rozkl.)
Hustota: 1,600
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012949
CAS číslo: 2582-30-1
EINECS: 219-956-7
ADR: 9,III