Furfurylamine 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
2-(Aminomethyl)furan
B23975.22
B23975.36
B23975.22EA
1180
CZK
B23975.22
B23975.36
Furfurylamine 99%
Furfurylamine
Purity: 99%
CAS No.: 617-89-0
Molecular Formula: C5H7NO
Formula Weight: 97.12
Flash Point: 37°(99°F)
Refractive Index: 1.4900
Odour: Amine-like
pH: 11.6
Melting Point: -70°
Boiling Point: 145-146°
Beilstein Reference: 1614
UN No.: 2526
MDL No.: MFCD00003258
Vzorec:
C₅H₇NO MW: 97,12 g/mol Bod varu: 145…146 °C Bod tání: –70 °C Hustota: 1,050 Bod vzplanutí: 37 °C (99 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003258 CAS číslo: 617-89-0 EINECS: 210-536-9 UN: 2526 ADR: 3,III |