Tetraethylene glycol ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99%
CAS No.: 112-60-7
Molecular Formula: O(CH2CH2OCH2CH2OH)2
Formula Weight: 194.23
Flash Point: 193°(379°F)
Refractive Index: 1.4590
Odour: Odourless
pH: 8.5
Melting Point: -4°
Boiling Point: 313-314°
Beilstein Reference: 1634320
MDL No.: MFCD00002879
Vzorec:
C₈H₁₈O₅ Bod varu: 313…314 °C Bod tání: –4 °C Hustota: 1,125 Bod vzplanutí: 193 °C (379 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002879 CAS číslo: 112-60-7 EINECS: 203-989-9 |