1-(2-Chloroethyl)piperidinium chloride ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
B22985.18
B22985.30
B22985.18EA
978
CZK
B22985.18
B22985.30
1-(2-Chloroethyl)piperidinium chloride ≥98%
1-(2-Chloroethyl)piperidinium chloride
Purity: 98%
CAS No.: 2008-75-5
Molecular Formula: C7H14ClN.HCl
Formula Weight: 184.11
Melting Point: 229-235°
Beilstein Reference: 3910268
UN No.: 2928
MDL No.: MFCD00012837
Vzorec:
C₇H₁₅Cl₂N Bod tání: 229…235 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00012837 CAS číslo: 2008-75-5 EINECS: 217-920-5 UN: 2928 ADR: 6.1,II |