Tisk…
Phenylphosphonic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
B22939.22EA 1710 CZK
B22939.22
Phenylphosphonic acid ≥98%
Phenylphosphonic acid
Vzorec: C₆H₇O₃P
MW: 158,09 g/mol
Bod tání: 160…162 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002136
CAS číslo: 1571-33-1
EINECS: 216-388-1
UN: 3261
ADR: 8,III