trans-2,3-Epoxybutane ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
B22005.03
B22005.06
B22005.14
B22005.03EA
1630
CZK
B22005.03
B22005.06
B22005.14
trans-2,3-Epoxybutane ≥97%
trans-2,3-Epoxybutane
Purity: 97%
CAS No.: 21490-63-1
Molecular Formula: C4H8O
Formula Weight: 72.11
Flash Point: -26°(-14°F)
Refractive Index: 1.3730
Odour: Recognizable
Boiling Point: 54-55°
Beilstein Reference: 79772
UN No.: 3271
MDL No.: MFCD00005129
Vzorec:
C₄H₈O Bod varu: 54…55 °C Hustota: 0,804 Bod vzplanutí: –26 °C (–14 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005129 CAS číslo: 21490-63-1 EINECS: 244-406-8 UN: 3271 ADR: 3,II |