Methyl-5-bromonicotinate ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
B20908.06
B20908.14
B20908.06EA
1860
CZK
B20908.06
B20908.14
Methyl-5-bromonicotinate ≥97%
Methyl-5-bromonicotinate
Purity: 97%
CAS No.: 29681-44-5
Molecular Formula: C7H6BrNO2
Formula Weight: 216.04
Melting Point: 96-98°
MDL No.: MFCD00173668
Vzorec:
C₇H₆BrNO₂ Bod tání: 96…98 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00173668 CAS číslo: 29681-44-5 |