Methyl-6-methoxynicotinate ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
B20808.18
B20808.09
B20808.30
B20808.18EA
7070
CZK
B20808.18
B20808.09
B20808.30
Methyl-6-methoxynicotinate ≥98%
Methyl-6-methoxynicotinate
Purity: 98%
CAS No.: 26218-80-4
Molecular Formula: C8H9NO3
Formula Weight: 167.16
Melting Point: ca 48-53°
MDL No.: MFCD00674130
Vzorec:
C₈H₉NO₃ Bod tání: ∼ 48…53 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00674130 CAS číslo: 26218-80-4 |