Ethyl-5-bromonicotinate ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
B20788.06
B20788.14
B20788.06EA
4090
CZK
B20788.06
B20788.14
Ethyl-5-bromonicotinate ≥98%
Ethyl-5-bromonicotinate
Vzorec:
C₈H₈BrNO₂ Bod varu: 86…92 °C (0,5 mmHg) Bod tání: 39…42 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00040366 CAS číslo: 20986-40-7 |