Tisk…
1-Phenyl-3-(trifluoromethyl)-2-pyrazolin-5-one ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Phenyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5(4H)-one
B20478.03 B20478.06 B20478.14
B20478.03EA 982 CZK
B20478.03 B20478.06 B20478.14
1-Phenyl-3-(trifluoromethyl)-2-pyrazolin-5-one ≥98%
1-Phenyl-3-(trifluoromethyl)-2-pyrazolin-5-one
Purity: 98% CAS No.: 321-07-3 Molecular Formula: C10H7F3N2O Formula Weight: 228.18 Melting Point: 191-195° Beilstein Reference: 655085
Vzorec: C₁₀H₇F₃N₂O
MW: 228,17 g/mol
Bod tání: 191…195 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051655
CAS číslo: 321-07-3